Få mere at vide
Ethyl 4-bromcrotonat, 75 %, tek., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10371574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10371574 5 g Glasflaske 5g
10408840 25 g Glasflaske 25g
10752895 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10371574 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118120050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 37746-78-4 | C6H9BrO2 | 193.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37746-78-4
Molekylær formel C6H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 193.04
MDL nummer MFCD00000247
InChI nøgle FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Synonym ethyl 4-bromocrotonate, e-ethyl 4-bromobut-2-enoate, ethyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid ethyl ester, ethyl 2e-4-bromobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, e, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl e-4-bromo-2-butenoate, ethyl e-4-bromobut-2-enoate, ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
PubChem CID 5373944
IUPAC navn ethyl-(E)-4-brombut-2-enoat
SMIL CCOC(=O)C=CCBr
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-bromocrotonate
Navn note tech., 75%
Farve Gul til Brun
Tæthed 1.4000g/mL
Kogepunkt 94°C to 95°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 97°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 70% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CH=CHCO2C2H5
Brydningsindeks 1.4900 to 1.494
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.4
Formel vægt 193.04
Procent renhed 75%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 4-bromocrotonate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.