Få mere at vide
Ethyl 4-bromobutyrate, 98%
Artikelnummer. p-7021221
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11435543
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13470.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2969-81-5 | C6H11BrO2 | 195.056 g/mol
Ethyl-4-brombutyrat bruges som en byggesten til fremstilling af ildflueluciferasehæmmer-konjugerede peptidderivater. Det finder anvendelse i syntesen af poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylenoxid) og thieno(2,3-b)-azepin-4-oner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 4-brombutyrat bruges som en byggesten til fremstilling af ildflue luciferasehæmmer-konjugerede peptidderivater. Det finder anvendelse i syntesen af poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylenoxid) og thieno(2,3-b)-azepin-4-oner.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2969-81-5
Molekylær formel C6H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 195.056
MDL nummer MFCD00000259
InChI nøgle XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester
PubChem CID 76300
IUPAC navn ethyl-4-brombutanoat
SMIL CCOC(=O)CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-bromobutyrate
Tæthed 1.363
Kogepunkt 80°C to 82°C (10 mm)
Flammepunkt 90°C (194°F)
Analyseprocentområde 98%
Brydningsindeks 1.456
Mængde 50 g
Beilstein 1749700
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 195.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-bromobutyrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethyl 4-bromobutyrate