Få mere at vide
Ethyl 4-bromobutyrate, 98%
Beskrivelse
Ethyl-4-brombutyrat bruges som en byggesten til fremstilling af ildflueluciferasehæmmer-konjugerede peptidderivater. Det finder anvendelse i syntesen af poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylenoxid) og thieno(2,3-b)-azepin-4-oner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethyl 4-brombutyrat bruges som en byggesten til fremstilling af ildflue luciferasehæmmer-konjugerede peptidderivater. Det finder anvendelse i syntesen af poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylenoxid) og thieno(2,3-b)-azepin-4-oner.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-bromobutyrate |
| Tæthed | 1.363 |
| Kogepunkt | 80°C to 82°C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 90°C (194°F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lugt | Odorless |
| Brydningsindeks | 1.456 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1749700 |
| Opløselighedsinformation | Immiscible with water. |
| Vis mere |