Få mere at vide
Ethyl 4-bromobutyrate, 97+%
Artikelnummer. p-4510492 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10458150
Brand: Thermo Scientific Acros 173351000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2969-81-5 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2969-81-5
Molekylær formel C6H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 195.06
InChI nøgle XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester
PubChem CID 76300
IUPAC navn ethyl-4-brombutanoat
SMIL CCOC(=O)CCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-bromobutyrate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3600g/mL
Kogepunkt 80.0°C to 82.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)3CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4549 to 1.4569
Mængde 100 mL
Beilstein 02,283
Specifik vægtfylde 1.36
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 195.06
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 4-bromobutyrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.