Få mere at vide
Ethyl 4-bromobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-bromobenzoate |
| CAS | 5798-75-4 |
| Molekylær formel | C9H9BrO2 |
| MDL nummer | MFCD00016329 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | C1=C(C(OCC)=O)C=CC(=C1)Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.07 |
| Procent renhed | 98% |