Få mere at vide
Ethyl 4-Bromoacetoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-Bromoacetoacetate |
| CAS | 13176-46-0 |
| Molekylær formel | C6H9BrO3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | O=C(OCC)CC(=O)CBr |
| IUPAC navn | ethyl 4-bromo-3-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.04 |
| Formel vægt | 207.97 |