Få mere at vide
Ethyl 4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458765
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458765 250 mg 250mg
15448765 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34065.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1240278-21-0
Molekylær formel C7H6BrF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 287.036
MDL nummer MFCD13193102
InChI nøgle OVIHBAGNAYIHMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-bromo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethylbromotrifluoromethylpyrazolecarboxylate, ethyl 4-bromo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-5-carboxylate
PubChem CID 45588074
IUPAC navn ethyl 4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=NNC(=C1Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Smeltepunkt 131°C to 133°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 287
Procent renhed 97%