missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 4-Bromo-2-(methoxyimino)-3-oxobutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-Bromo-2-(methoxyimino)-3-oxobutyrate |
| CAS | 60845-87-6 |
| Molekylær formel | C7H10BrNO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Bromo-2-(methoxyimino)-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10BrNO4/c1-3-13-7(11)6(9-12-2)5(10)4-8/h3-4H2,1-2H3/b9-6+ |
| SMIL | O=C(OCC)/C(C(CBr)=O)=N/OC |
| IUPAC navn | ethyl (E)-4-bromo-2-(methoxyimino)-3-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.06 |
| Formel vægt | 250.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?