Få mere at vide
Ethyl 4-Biphenylacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Felbinac Ethyl Ester |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-2-18-16(17)12-13-8-10-15(11-9-13)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12H2,1H3 |
| Formel vægt | 240.115 |