missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 4-Biphenylacetate, TRC

Artikelnummer. 30375494
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375494 50 mg
30387280 100 mg
30387801 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375494 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE90020850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14062-23-8
Molekylær formel C16 H16 O2
Molekylvægt (g/mol) 240.3
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid ethyl ester, 4-Biphenylacetic acid, ethyl ester (8CI), Acetic acid, (4-biphenylyl)-, ethyl ester (7CI), Diatec, Ethyl 4-biphenylylacetate, Ethyl p-biphenylylacetate, Felbinac ethyl ester, LM 001
IUPAC navn ethyl 2-(4-phenylphenyl)acetate
SMIL CCOC(=O)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Felbinac Ethyl Ester
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16O2/c1-2-18-16(17)12-13-8-10-15(11-9-13)14-6-4-3-5-7-14/h3-11H,2,12H2,1H3
Formel vægt 240.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.