Få mere at vide
Ethyl 4-[beta-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]benzene Sulfonamide Carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(beta-(5-Methylpyrazine-2-carboxyamido)ethyl)benzene Sulfonamide Carbamate |
| CAS | 1076198-09-8 |
| Molekylær formel | C17 H20 N4 O5 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-[[4-[2-[[(5-methyl-2-pyrazinyl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-, ethyl ester, Ethyl [4-[2-(5-Methylpyrazine-2-carboxamido)ethyl]benzene-1-sulfonyl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20N4O5S/c1-3-26-17(23)21-27(24,25)14-6-4-13(5-7-14)8-9-18-16(22)15-11-19-12(2)10-20-15/h4-7,10-11H,3,8-9H2,1-2H3,(H,18,22)(H,21,23) |
| SMIL | CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)c2cnc(C)cn2)cc1 |
| IUPAC navn | ethyl N-[4-[2-[(5-methylpyrazine-2-carbonyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonylcarbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.43 |
| Formel vægt | 392.1154 |