Få mere at vide
Ethyl 4-Aminopiperidine-1-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-Aminopiperidine-1-carboxylate |
| CAS | 58859-46-4 |
| Molekylær formel | C8H16N2O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-amino-1-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, 1-(Ethoxycarbonyl)-4-aminopiperidine, 1-Carbethoxy-4-aminopiperidine, 4-Amino-1-(ethoxycarbonyl)piperidine, 4-Aminopiperidine-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, [1-(Ethoxycarbonyl)piperidin-4-yl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)10-5-3-7(9)4-6-10/h7H,2-6,9H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)N1CCC(N)CC1 |
| IUPAC navn | ethyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.22 |
| Formel vægt | 172.1212 |