Få mere at vide
Ethyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, 98%
Artikelnummer. 11372797
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372797 5 g 5g
11382797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15866.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 58859-46-4 | C8H16N2O2 | 172.228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58859-46-4
Molekylær formel C8H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.228
MDL nummer MFCD00006484
InChI nøgle GQQQULCEHJQUJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-amino-1-carbethoxypiperidine, unii-54815srp4z, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-amino-, ethyl ester, ethyl 4-aminopiperidinecarboxylate, ethyl-4-amino-1-piperidine carboxylate, 4-amino-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl-4-aminopiperidin-1-carboxylat, pubchem2064, acmc-209m7k
PubChem CID 100867
IUPAC navn ethyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate
SMIL CCOC(=O)N1CCC(CC1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate
Tæthed 1.004
Kogepunkt 118°C to 120°C (6 mmHg)
Flammepunkt 78°C (172°F)
Brydningsindeks 1.483
Mængde 5 g
Beilstein 388597
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 172.23
Procent renhed 98%