Få mere at vide
Ethyl 4-aminophenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444533
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444533 5 g 5g
11454533 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444533 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11529.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5438-70-0 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5438-70-0
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.219
MDL nummer MFCD00017569
InChI nøgle CFNDVXUTYPXOPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-aminophenylacetate, ethyl 2-4-aminophenyl acetate, p-aminophenylacetic acid ethyl ester, 4-aminophenylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-aminophenyl acetate, ethyl p-aminophenylacetate, unii-5h8cfu7gnp, benzeneacetic acid, 4-amino-, ethyl ester, ethyl-4-aminophenylacetate
PubChem CID 225219
IUPAC navn ethyl-2-(4-aminophenyl)acetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-aminophenylacetate
Smeltepunkt 46°C to 48°C
Mængde 5 g
Formel vægt 179.22
Procent renhed 98%