Få mere at vide
Ethyl 4-aminophenylacetate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31007362
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31007362 25 g 25g
31002958 5 g 5g
30998751 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31007362 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1215625g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-aminophenylacetate
CAS 5438-70-0
Molekylær formel C10H13NO2
MDL nummer MFCD00017569
Mængde 25 g
SMIL O=C(OCC)CC1=CC=C(N)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 179.22
Procent renhed 98%