Få mere at vide
Ethyl (4-Aminophenyl)carbamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (4-Aminophenyl)carbamate |
| CAS | 57399-97-0 |
| Molekylær formel | C9 H12 N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-13-9(12)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,2,10H2,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CCOC(=O)Nc1ccc(N)cc1 |
| IUPAC navn | ethyl N-(4-aminophenyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.204 |
| Formel vægt | 180.09 |