missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 4-amino-3-fluorobenzoate, TRC

Artikelnummer. 30372143
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30372143 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8995002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-amino-3-fluorobenzoate
CAS 73792-12-8
Molekylær formel C9H10FNO2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H10FNO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2,11H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1ccc(N)c(F)c1
IUPAC navn ethyl 4-amino-3-fluorobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 183.18
Formel vægt 183.0696
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.