Få mere at vide
Ethyl 4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357146
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357146 5 g 5g
11347146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07121.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 774-07-2
Molekylær formel C7H9N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 199.23
MDL nummer MFCD00023227
InChI nøgle DKTWKRWWQKVQQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate, ethyl 6-amino-2-thioxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-amino-2-sulfanylpyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-amino-2-mercapto-5-pyrimidinecarboxylate, ethyl 4-amino-2-mercapropyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-amino-2-mercapto-, ethyl ester, ethyl 4-amino-2-sulfanyl-5-pyrimidinecarboxylate, ethyl 4-amino-2-sulfanylidene-3h-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 4-amino-2-thioxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 6-amino-2-thioxo-1,2-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
PubChem CID 759149
IUPAC navn ethyl-6-amino-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N)NC(=S)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-amino-2-mercaptopyrimidine-5-carboxylate
Smeltepunkt ∽260°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 176363
Formel vægt 199.23
Procent renhed 97%