missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate (Ethyl Aminosalicylate), Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate (Ethyl Aminosalicylate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate (Ethyl Aminosalicylate) |
| CAS | 6059-17-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate (Ethyl Aminosalicylate) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H11 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid ethyl ester, Salicylic acid, 4-amino-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethyl 2-hydroxy-4-aminobenzoate, Ethyl 4-amino-2-hydroxybenzoate, Ethyl 4-aminosalicylate, Ethyl p-aminosalicylate, p-Aminosalicylic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5,11H,2,10H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(N)cc1O |
| IUPAC navn | ethyl 4-amino-2-hydroxybenzoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?