Få mere at vide
Ethyl 4-Amino-2-fluorobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-Amino-2-fluorobenzoate |
| CAS | 73792-06-0 |
| Molekylær formel | C9H10NO2F |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10FNO2/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(11)5-8(7)10/h3-5H,2,11H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(N)cc1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.18 |
| Formel vægt | 183.0696 |