Få mere at vide
Ethyl-4-acetylbutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11314795
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11314795 5 g 5g
11324795 25 g 25g
11334795 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11314795 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L17848.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13984-57-1 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13984-57-1
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.197
MDL nummer MFCD00009213
InChI nøgle MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-acetylbutyrate, hexanoic acid, 5-oxo-, ethyl ester, 5-oxohexanoic acid ethyl ester, ethyl 4-acetylbutanoate, ethyl 4-acetyl-butanoate, ethyl 4-acetyl-butyrate, acmc-1c2gr, 5-oxo-hexanoic acid ethyl ester, mgpsidgtlfkdey-uhfffaoysa
PubChem CID 84130
IUPAC navn ethyl-5-oxohexanoat
SMIL CCOC(=O)CCCC(=O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-acetylbutyrate
Tæthed 0.989
Kogepunkt 65°C (0.76 mmHg)
Flammepunkt 69°C (156°F)
Brydningsindeks 1.4275
Mængde 5 g
Beilstein 1762625
Formel vægt 158.2
Procent renhed 97%