Få mere at vide
Ethyl 4-acetylbenzoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-Acetylbenzoate |
| CAS | 38430-55-6 |
| Molekylær formel | C11H12O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, p-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, 4-Acetylbenzoic Acid Ethyl Ester, 4-Ethoxycarbonylacetophenone, Ethyl 4-Acetylbenzoate, Ethyl p-Acetylbenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-3-14-11(13)10-6-4-9(5-7-10)8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl 4-acetylbenzoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vægt | 192.0786 |