missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoat, 98%

Artikelnummer. 11368456
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368456 25 g 25g
11358456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11368456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17496.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 2832-10-2 | C11H21BrO2 | 265,19 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2832-10-2
MDL nummer MFCD00009211

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate
Tæthed 1.067
Kogepunkt 153 °C til 154 °C (19 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Molekylær formel C10H16O4
Brydningsindeks 1.4545
Mængde 25 g
Beilstein 1785189
Synonym ethyl 4,4-diacetylbutyrate, 4-acetyl-5-oxohexanoic acid ethyl ester, 4,4-diacetylbutyric acid ethyl ester, ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate, 4-acetyl-5-oxo-hexanoic acid ethyl ester, hexanoic acid,4-acetyl-5-oxo-, ethyl ester, hexanoic acid, 4-acetyl-5-oxo-, ethyl ester
InChI nøgle CVPCFJRJUCNUJG-VQHVLOKHSA-N
SMIL CCOC(=O)CCC(C(=O)C)C(=O)C
IUPAC navn ethyl-4-acetyl-5-oxohexanoat
Molekylvægt (g/mol) 200.23
PubChem CID 2733934
Formel vægt 200.24
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.