Få mere at vide
Ethyl-4-acetyl-5-oxohexanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358456
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358456 5 g 5g
11368456 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17496.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2832-10-2 | C11H21BrO2 | 265.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2832-10-2
MDL nummer MFCD00009211
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-acetyl-5-oxohexanoate
Tæthed 1.067
Kogepunkt 153°C to 154°C (19 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Molekylær formel C11H21BrO2
Brydningsindeks 1.4545
Mængde 5 g
Beilstein 1785189
Synonym undecanoic acid, 11-bromo, 11-bromodecanoic acid, 11-bromo-undecanoic acid, 11-bromoundecanoic acid,tech, 11-bromoundecanoicacid, 11bromoundecanoic acid, 11-bromohendecanoic acid, 11-bromo undecanoic acid, ksc489q1h, 11-bromoundecanoic acid
InChI nøgle IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CCCCCBr)CCCCC(=O)O
IUPAC navn 11-bromoundecansyre
Molekylvægt (g/mol) 265.19
PubChem CID 17812
Formel vægt 200.24
Procent renhed 98%