Learn More
Ethyl 4-Acetoxybutanoat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-Acetoxybutanoate |
| Mængde | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-3-11-8(10)5-4-6-12-7(2)9/h3-6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 174.0892 |