Få mere at vide
Ethyl 4,6-dihydroxy-5-nitronicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437067
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437067 250 mg 250mg
15427067 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34136.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6317-97-1
Molekylær formel C8H8N2O6
Molekylvægt (g/mol) 228.16
MDL nummer MFCD01765414
InChI nøgle JBTWWCUXSHUDEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,6-dihydroxy-5-nitronicotinate, 4,6-dihydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,6-dihydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylate, 4,6-dihydroxy-5-nitronicotinic acid ethyl ester, ethyl 6-hydroxy-5-nitro-4-oxo-1h-pyridine-3-carboxylate, ethyldihydroxynitronicotinate, ethyl4,6-dihydroxy-5-nitronicotinate, ethyl 4-hydroxy-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate, 4-hydroxy-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-4-hydroxy-5-nitro-6-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 54694073
SMIL CCOC(=O)C1=CNC(O)=C(C1=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,6-dihydroxy-5-nitronicotinate
Smeltepunkt 243°C to 246°C
Mængde 250 mg
IUPAC navn ethyl 4-hydroxy-5-nitro-6-oxo-1H-pyridine-3-carboxylate
Formel vægt 228.2
Procent renhed 97%