Få mere at vide
Ethyl-4,6-dichlorquinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494896
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15494896 250 mg 250mg
15445478 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494896 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59231.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 21168-41-2 | Molekylformel: C12H9Cl2NO2 | Molekylvægt: 270,11 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærk
Opbevar ved stuetemperatur. Hold dig væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21168-41-2
Molekylær formel C12H9Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 270.11
MDL nummer MFCD00173348
InChI nøgle BSSNTDZRVNQGDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,6-dichloro-3-quinolinecarboxylate, 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, ethyl-4, 6-dichloroquinoline-3-carboxylate, 4,6-dichloro-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylicacid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 1479087
IUPAC navn ethyl-4,6-dichlorquinolin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(Cl)=CC2=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate
Mængde 250 mg
Formel vægt 270.11
Procent renhed 97%