Få mere at vide
Ethyl-4,6-dichlorquinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærk
Opbevar ved stuetemperatur. Hold dig væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4,6-dichloroquinoline-3-carboxylate |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 270.11 |
| Procent renhed | 97% |