missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 4,6-Dichloropyridazine-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4,6-Dichloropyridazine-3-carboxylate |
| CAS | 679406-03-2 |
| Molekylær formel | C7 H6 Cl2 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4,6-Dichloropyridazine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, 4,6-Dichloro-3-pyridazinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2N2O2/c1-2-13-7(12)6-4(8)3-5(9)10-11-6/h3H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1nnc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | ethyl 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.041 |
| Formel vægt | 219.981 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?