Få mere at vide
Ethyl 4,6-dichlornikotinat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479588
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479588 5 g 5g
15489588 250 mg 250mg
15469588 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63092.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ethyl 4,6-dichlornikotinat, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et fint kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 4,6-dichlornikotinat, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et fint kemisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Noter
Varmefølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40296-46-6
Molekylær formel C8H7Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 220.049
MDL nummer MFCD00234408
InChI nøgle AAUBVINEXCCXOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,6-dichloronicotinate, 4,6-dichloronicotinic acid ethyl ester, 4,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, ethyl ester, 2,4-dichloro-5-carbethoxypyridine, 4,6-dichloro-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 4,6-dichloro-nicotinic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-ethoxycarbonyl pyridine, ethyl 2,4-dichloropyridine-5-carboxylate, pubchem17888
PubChem CID 600045
IUPAC navn ethyl-4,6-dichlorpyridin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(C=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,6-dichloronicotinate
Farve Gul
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 220.05
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske