Få mere at vide
Ethyl 4,6-dichlor-5-nitronicotinate, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10617970
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10617970 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10617970 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00298DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4, 6-dichloro-5-nitronicotinate
CAS 154012-15-4
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C8H6Cl2N2O4
MDL nummer MFCD09842620
Mængde 1 g
Synonym ethyl 4,6-dichloro-5-nitronicotinate, 4,6-dichloro-5-nitronicotinic acid ethyl ester, ethyl4,6-dichloro-5-nitronicotinate, ethyl4,6-dichloro-5-nitro-3-pyridinecarboxlate, 4,6-dichloro-5-nitro-nicotinic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-ethoxycarbonyl-3-nitropyridine, ethyl 4,6-dichloro-5-nitro-3-pyridinecarboxylate
InChI nøgle VMNMZVKEDHEOEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(Cl)C(=C1Cl)[N+]([O-])=O
IUPAC navn ethyl-4,6-dichlor-5-nitropyridin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 265.05
PubChem CID 21781755
Formel vægt 265.05