Få mere at vide
Ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate |
| CAS | 31602-08-1 |
| Molekylær formel | C12 H8 Cl3 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl3NO2/c1-2-18-12(17)8-5-16-11-7(10(8)15)3-6(13)4-9(11)14/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cnc2c(Cl)cc(Cl)cc2c1Cl |
| IUPAC navn | ethyl 4,6,8-trichloroquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.556 |
| Formel vægt | 302.962 |