Få mere at vide
Alfa Aesar™ Ethyl 4-(5-chlorocarbonyl-2-furyl)benzoate
Artikelnummer. 11395389
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11395389
Brand: Alfa Aesar™ H50397.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 333435-04-4
Molekylær formel C14H11ClO4
Molekylvægt (g/mol) 278.688
MDL nummer MFCD02258008
InChI nøgle OPOPFTSILPZGEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-5-chlorocarbonyl-2-furyl benzoate, 4-5-chlorocarbonyl-furan-2-yl-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-5-chlorocarbonyl furan-2-yl benzoate, ethyl 4-5-carbonochloridoyl furan-2-yl benzoate, acmc-20amvh, ethyl 4-5-carbonochloridoylfuran-2-yl benzoate, 4-5-chlorocarbonylfuran-2-yl benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,4-5-chlorocarbonyl-2-furanyl-, ethyl ester
PubChem CID 3131522
IUPAC navn ethyl 4-(5-carbonochloridoylfuran-2-yl)benzoate
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-(5-chlorocarbonyl-2-furyl)benzoate
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 278.69