Få mere at vide
Alfa Aesar™ Ethyl 4-(5-chlorocarbonyl-2-furyl)benzoate
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(5-chlorocarbonyl-2-furyl)benzoate |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 278.69 |