missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 4,5-Bis(2-methoxyethoxy)-2-nitrobenzoate, TRC

Artikelnummer. 30376010
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376010 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9000801G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,5-Bis(2-methoxyethoxy)-2-nitrobenzoate
CAS 179688-26-7
Molekylær formel C15H21NO8
Mængde 1 g
Synonym 4,5-Bis(2-methoxyethoxy)-2-nitro-benzoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H21NO8/c1-4-22-15(17)11-9-13(23-7-5-20-2)14(24-8-6-21-3)10-12(11)16(18)19/h9-10H,4-8H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)c1cc(OCCOC)c(OCCOC)cc1[N+](=O)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 343.33
Formel vægt 343.1267
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.