Få mere at vide
Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylsulfonamido)pyrimidine-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylsulfonamido)pyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 1035595-71-1 |
| Molekylær formel | C17 H20 F N3 O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[(methylsulfonyl)amino]-, ethyl ester, Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylsulfonamido)pyrimidine -5-carboxylate, Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methanesulfonamido)pyrimidine-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20FN3O4S/c1-5-25-16(22)13-14(10(2)3)19-17(21-26(4,23)24)20-15(13)11-6-8-12(18)9-7-11/h6-10H,5H2,1-4H3,(H,19,20,21) |
| SMIL | CCOC(=O)c1c(nc(NS(=O)(=O)C)nc1c2ccc(F)cc2)C(C)C |
| IUPAC navn | ethyl 4-(4-fluorophenyl)-2-(methanesulfonamido)-6-propan-2-ylpyrimidine-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.42 |
| Formel vægt | 381.1159 |