Få mere at vide
Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidine-5-carboxylate-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidine-5-carboxylate-d6 |
| CAS | 1189696-04-5 |
| Molekylær formel | C18H16D6FN3O4S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22FN3O4S/c1-6-26-17(23)14-15(11(2)3)20-18(22(4)27(5,24)25)21-16(14)12-7-9-13(19)10-8-12/h7-11H,6H2,1-5H3/i4D3,5D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(c1nc(C(C)C)c(C(=O)OCC)c(n1)c2ccc(F)cc2)S(=O)(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-propan-2-yl-2-[trideuteriomethyl(trideuteriomethylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.49 |
| Formel vægt | 401.1692 |