Få mere at vide
Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-methylthiopyrimidine- |
| CAS | 147118-27-2 |
| Molekylær formel | C17 H19 F N2 O2 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylthio)-, ethyl ester, Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19FN2O2S/c1-5-22-16(21)13-14(10(2)3)19-17(23-4)20-15(13)11-6-8-12(18)9-7-11/h6-10H,5H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1c(nc(SC)nc1c2ccc(F)cc2)C(C)C |
| IUPAC navn | ethyl 4-(4-fluorophenyl)-2-methylsulfanyl-6-propan-2-ylpyrimidine-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.41 |
| Formel vægt | 334.1151 |