missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-methylsulfonylpyrimidine-5-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-methylsulfonylpyrimidine-5-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrim |
| CAS | 147118-28-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrim |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H19 F N2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfonyl)-, ethyl ester, Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-methylsulfonyl-pyrimidine-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19FN2O4S/c1-5-24-16(21)13-14(10(2)3)19-17(25(4,22)23)20-15(13)11-6-8-12(18)9-7-11/h6-10H,5H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)S(=O)(=O)C)C(C)C |
| IUPAC navn | ethyl 4-(4-fluorophenyl)-2-methylsulfonyl-6-propan-2-ylpyrimidine-5-carboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?