missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 147118-30-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H22 F N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-, ethyl ester, Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22FN3O4S/c1-6-26-17(23)14-15(11(2)3)20-18(22(4)27(5,24)25)21-16(14)12-7-9-13(19)10-8-12/h7-11H,6H2,1-5H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C)C(C)C |
| IUPAC navn | ethyl 4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidine-5-carboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?