Få mere at vide
Ethyl 4,4-difluorcyclohexancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389969
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389969 5 g 5g
11369969 250 mg 250mg
11379969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25754.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 178312-47-5 | Molecular Formula: C9H14F2O2 | Molecular Weight: 192.206 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 178312-47-5
Molekylær formel C9H14F2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.206
MDL nummer MFCD03788494
InChI nøgle HZZDWLBBNSDYQM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779138
IUPAC navn ethyl-4,4-difluorcyclohexan-1-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1CCC(CC1)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Kogepunkt 84 °C til 86 °C (8 mmHg)
Mængde 5 g
Synonym ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester, ethyl4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, 4,4-difluoro-1-ethoxycarbonyl cyclohexane, 4,4-difluoro-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,4-difluorocyclohexane carboxylate, ethyl-4,4-difluorocyclohexane carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester 9ci, acmc-209xsu, 4-carbethoxy-1,1-difluorocyclohexane
Formel vægt 192.21
Procent renhed 97%