Få mere at vide
Ethyl 4,4,4-trifluorokrotonat, 98%
Artikelnummer. 11328345
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328345 1 g 1g
11338345 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328345 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10285.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 25597-16-4 | C6H7F3O2 | 168,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25597-16-4
Molekylær formel C6H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 168.12
MDL nummer MFCD00009903
InChI nøgle ZKRJCMKLCDWROR-ONEGZZNKSA-N
Synonym ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl4,4,4-trifluorocrotonate, e-ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluorocrotonic acid ethyl ester, ethyl e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluoro-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5371261
IUPAC navn ethyl-(E)-4,4,4-trifluorbut-2-enoat
SMIL CCOC(=O)\C=C\C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
Tæthed 1.125
Kogepunkt 113°C to 115°C
Flammepunkt 25°C (77°F)
Brydningsindeks 1.3601
Mængde 1 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1707262
Formel vægt 168.12
Procent renhed 98%