Få mere at vide
Ethyl 4,4,4-trifluorcrotonat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10125800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Glasflaske; 1g
Artikelnummer.
10125800 Glasflaske; 1g
1 options
Artikelnummer. 10125800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 307360010
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
CAS 25597-16-4
Farve Farveløs
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 114.0°C to 115.0°C
Flammepunkt 25°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H7F3O2
Lineær formel CF3CH=CHCO2C2H5
Brydningsindeks 1.3591 to 1.3611
MDL nummer MFCD00009903
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.12
Synonym ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl4,4,4-trifluorocrotonate, e-ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluorocrotonic acid ethyl ester, ethyl e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluoro-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, 2e
InChI nøgle ZKRJCMKLCDWROR-ONEGZZNKSA-N
SMIL CCOC(=O)\C=C\C(F)(F)F
IUPAC navn ethyl-(2E)-4,4,4-trifluorbut-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 168.12
PubChem CID 5371261
Formel vægt 168.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske