Få mere at vide
Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10077492 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10077492 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10077492 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309650050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
CAS 371-26-6
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 127.0°C
Flammepunkt 33°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H9F3O2
Lineær formel CF3CH2CH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.3510 to 1.3530
MDL nummer MFCD00041398
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.16
Synonym ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl4,4,4-trifluorobutyrate, 4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-butyric acid ethyl ester, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, acmc-1cncd, ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-trifluoromethylpropionate, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
InChI nøgle PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)CCC(F)(F)F
IUPAC navn ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 170.13
PubChem CID 2733273
Formel vægt 170.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid