Få mere at vide
Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrat, 98%
Artikelnummer. 11317756
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317756 5 g 5g
11307756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11399.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 371-26-6 | C6H9F3O2 | 170,131 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 371-26-6
Molekylær formel C6H9F3O2
Molekylvægt (g/mol) 170.131
MDL nummer MFCD00041398
InChI nøgle PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl4,4,4-trifluorobutyrate, 4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-butyric acid ethyl ester, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-, ethyl ester, acmc-1cncd, ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-trifluoromethylpropionate, butanoic acid,4,4,4-trifluoro-, ethyl ester
PubChem CID 2733273
IUPAC navn ethyl-4,4,4-trifluorbutanoat
SMIL CCOC(=O)CCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
Tæthed 1.16
Kogepunkt 126 °C til 127 °C
Flammepunkt 33 °C (91 °F)
Brydningsindeks 1.352
Mængde 5 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1769215
Formel vægt 170.13
Procent renhed 98%