missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate, 97%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7046003
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303356 10 g 10g
11313356 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11303356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12753.09
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 372-30-5
Molekylær formel C6H9F3O3
Molekylvægt (g/mol) 186.13
MDL nummer MFCD00040842
InChI nøgle ZWEDFBKLJILTMC-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate, ethyl 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoate, 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-, ethyl ester, acmc-209irs, acmc-20al28, ksc496k8b
PubChem CID 136210
IUPAC navn ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutanoate
SMIL CCOC(=O)CC(O)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
Smeltepunkt 23°C
Kogepunkt 90°C to 91°C (50 mmHg)
Brydningsindeks 1.3745
Mængde 10 g
Beilstein 1708105
Formel vægt 186.13
Procent renhed 97%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.