Få mere at vide
Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11313356
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313356 50 g 50g
11303356 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12753.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-30-5
Molekylær formel C6H9F3O3
Molekylvægt (g/mol) 186.13
MDL nummer MFCD00040842
InChI nøgle ZWEDFBKLJILTMC-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate, ethyl 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoate, 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-, ethyl ester, acmc-209irs, acmc-20al28, ksc496k8b
PubChem CID 136210
IUPAC navn ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutanoate
SMIL CCOC(=O)CC(O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
Smeltepunkt 23°C
Kogepunkt 90°C to 91°C (50 mmHg)
Brydningsindeks 1.3745
Mængde 50 g
Beilstein 1708105
Formel vægt 186.13
Procent renhed 97%