Få mere at vide
Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11303356
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303356 10 g 10g
11313356 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12753.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 372-30-5
Molekylær formel C6H9F3O3
Molekylvægt (g/mol) 186.13
MDL nummer MFCD00040842
InChI nøgle ZWEDFBKLJILTMC-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate, ethyl 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoate, 3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-, ethyl ester, acmc-209irs, acmc-20al28, ksc496k8b
PubChem CID 136210
IUPAC navn ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutanoate
SMIL CCOC(=O)CC(O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate
Smeltepunkt 23°C
Kogepunkt 90°C to 91°C (50 mmHg)
Brydningsindeks 1.3745
Mængde 10 g
Beilstein 1708105
Formel vægt 186.13
Procent renhed 97%