Få mere at vide
Ethyl-4,4,4-trifluor-3-hydroxy-2-methylbutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384356
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384356 5 g 5g
11374356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19969.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 91600-33-8 | Molekylformel: C7H11F3O3 | Molekylvægt: 200,157 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91600-33-8
Molekylær formel C7H11F3O3
Molekylvægt (g/mol) 200.157
MDL nummer MFCD00190634
InChI nøgle MFRIOKNLYRUYHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-methyl-3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-hydroxy-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutanoate, ethyl-4,4,4-trifluor-3-hydroxy-2-methylbutanoat, ethyl 2-methyl-4,4,4-trifluoro-3-hydroxybutyrate, ethyl-2-methyl-3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 3-hydroxy-2-methyl-4,4,4-trifluorobutanoate, ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-2-methylbutyrate, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-2-methylbutyric acid ethyl ester
PubChem CID 533787
IUPAC navn ethyl-4,4,4-trifluor-3-hydroxy-2-methylbutanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)C(C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-2-methylbutyrate
Kogepunkt 180 °C til 184 °C
Mængde 5 g
Beilstein 6194166
Formel vægt 200.16
Procent renhed 97%