Få mere at vide
Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate, 97%
Artikelnummer. 15410228
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410228 1 g 1g
15420228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53425.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79424-03-6 | C6H5F3O2 | 166.099 g/mol
Ethyl-4,4,4-trifluor-2-butynoat er det egnede reagens, der bruges til at undersøge regioselektiviteten af insertionsreaktionen med cyclometallerede iridium- og rhodiumkomplekser. Det kan anvendes til fremstilling af ethyl-(Z)-3-iod-4,4,4-trifluor-2-butenoat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 4,4,4-trifluor-2-butynoat er det egnede reagens, der bruges til at undersøge regioselektiviteten af insertionsreaktionen med cyclometallerede iridium- og rhodiumkomplekser. Det kan anvendes til fremstilling af ethyl-(Z)-3-iod-4,4,4-trifluor-2-butenoat.
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvis).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79424-03-6
Molekylær formel C6H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 166.099
MDL nummer MFCD00192167
InChI nøgle SFDRHPQGYUYYNX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3597254
IUPAC navn ethyl-4,4,4-trifluorbut-2-ynoat
SMIL CCOC(=O)C#CC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate
Tæthed 1.162
Kogepunkt 96°C to 98°C
Flammepunkt 6°C (43°F)
Lineær formel CF3C≡CCO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.35
Mængde 1 g
FN nummer UN3272
Beilstein 3539414
Synonym ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynoate, 4,4,4-trifluoro-2-butynoic acid ethyl ester, 4,4,4-trifluoro-but-2-ynoic acid ethyl ester, pubchem10880, acmc-1bc5r, ethyl4,4,4-trifluoro-2-butynoate, ethyl 4,4,4-trifluoro-2-butynate, trifluoro-2-butynoic acid ethyl ester, ethyl 4,4,4-trifluorobutynoate, ethyl 4,4,4-tris fluoranyl but-2-ynoate
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly).
Formel vægt 166.1
Procent renhed 97%